Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo 93%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2797-25G OR2797-5G
APOSOR2797-25GEA 306 EUR
APOSOR2797-25G APOSOR2797-5G
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo 93%
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo
Formula: C₈H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 149…150 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000682
Núm. CAS: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,II