Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27972-1G OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA 29 EUR
APOSOR27972-1G APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formula: C₁₃H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00220608
Núm. CAS: 7163-25-9