Ácido 2-bromo-5-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR27973-100G
OR27973-25G
APOSOR27973-100GEA
223
EUR
APOSOR27973-100G
APOSOR27973-25G
Ácido 2-bromo-5-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-bromo-5-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol Pto. Ebullición: 371 Pto. de fusión: 180…181 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134558 Núm. CAS: 943-14-6 |