3-Cloroisonicotinonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Cloroisonicotinonitrilo
3-Cloroisonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663706
Núm. CAS: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III