Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride

OR27981-10KG OR27981-1KG OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA 545 EUR
APOSOR27981-10KG APOSOR27981-1KG APOSOR27981-250G
Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio 98%
Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio
Formula: C₄H₁₀Cl₃N
MW: 178.49 g/mol
Pto. de fusión: 211…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012515
Núm. CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR