3-Cloro-2-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 114 EUR
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Cloro-2-nitropiridina 98%
3-Cloro-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00490110
Núm. CAS: 54231-32-2