2-Cloro-3-metoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2800-1G OR2800-5G
APOSOR2800-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2800-1G APOSOR2800-5G
2-Cloro-3-metoxipiridina
2-Cloro-3-metoxipiridina
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426022
Núm. CAS: 52605-96-6
EINECS: 258-039-6