4-Amino-3-bromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-4-piridilamina
OR2801-1G OR2801-5G OR2801-250MG
APOSOR2801-1GEA 29 EUR
APOSOR2801-1G APOSOR2801-5G APOSOR2801-250MG
4-Amino-3-bromopiridina
4-Amino-3-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 61…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02068297
Núm. CAS: 13534-98-0