4-Amino-2-cloropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloropirimidin-4-ilamina
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 229 EUR
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-cloropirimidina 98%
4-Amino-2-cloropirimidina
Formula: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Pto. de fusión: 197…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194051
Núm. CAS: 7461-50-9