2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride
OR2807-250MG
APOSOR2807-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2807-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
Formula: C₅HCl₃N₂O
MW: 211,44 g/mol
Pto. Ebullición: 67…70 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09742432
Núm. CAS: 2972-52-3
UN: 3265
ADR: 8,III