Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR2809-1G OR2809-5G
APOSOR2809-1GEA 75.4 EUR
APOSOR2809-1G APOSOR2809-5G
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₆O₃S
MW: 170,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859945
Núm. CAS: 67808-66-6