Cloruro de 5-isoxazolcarbonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR2811-1G
OR2811-250MG
OR2811-5G
APOSOR2811-1GEA
46.4
EUR
APOSOR2811-1G
APOSOR2811-250MG
APOSOR2811-5G
Cloruro de 5-isoxazolcarbonilo 97%
Cloruro de 5-isoxazolcarbonilo
Formula:
C₄H₂ClNO₂ MW: 131,52 g/mol Pto. Ebullición: 167…168 °C Densidad: 1,362 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00067868 Núm. CAS: 62348-13-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...