2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28122-100G OR28122-25G
APOSOR28122-100GEA 71.2 EUR
APOSOR28122-100G APOSOR28122-25G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₄N
Pto. Ebullición: 136…138 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 63…65 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072500
Núm. CAS: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III