Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
OR28138-5G
APOSOR28138-5GEA 144 EUR
APOSOR28138-5G
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Formula: C₆H₄O₂S
MW: 140,16 g/mol
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216592
Núm. CAS: 932-95-6