4-Mercaptobenzoic acid 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G OR28166-5G
APOSOR28166-25GEA 241 EUR
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Pto. de fusión: 215…224 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016617
Núm. CAS: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9,III