5-Isoquinolinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2817-1G OR2817-5G
APOSOR2817-1GEA 43.5 EUR
APOSOR2817-1G APOSOR2817-5G
5-Isoquinolinol 97%
5-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006906
Núm. CAS: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9