1,4-Benzodioxan-5-ilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Benzodioxan-5-amine, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-amine
OR2819-1G OR2819-5G
APOSOR2819-1GEA 68.3 EUR
APOSOR2819-1G APOSOR2819-5G
1,4-Benzodioxan-5-ilamina
1,4-Benzodioxan-5-ilamina
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03695459
Núm. CAS: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III