1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2820-1G OR2820-250MG OR2820-100MG
APOSOR2820-1GEA 445 EUR
APOSOR2820-1G APOSOR2820-250MG APOSOR2820-100MG
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. de fusión: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669637
Núm. CAS: 6526-79-0