2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR28220-100G OR28220-25G
APOSOR28220-100GEA 169 EUR
APOSOR28220-100G APOSOR28220-25G
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formula: C₁₁H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005896
Núm. CAS: 5455-98-1