3-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-cloro-6-picolina, 5-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina, 3-Bromo-6-cloro-2-picolina
OR2823-100G OR2823-25G OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA 580 EUR
APOSOR2823-100G APOSOR2823-25G APOSOR2823-5G
3-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina
3-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375117
Núm. CAS: 132606-40-7