3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR28251-10G
OR28251-5G
OR28251-1G
APOSOR28251-10GEA
956
EUR
APOSOR28251-10G
APOSOR28251-5G
APOSOR28251-1G
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Formula:
C₉H₁₀Br₂ Pto. de fusión: 64…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00182480 Núm. CAS: 19294-04-3 UN: 1759 ADR: 8,III |