5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2826-1G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 45.1 EUR
APOSOR2826-1G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
MW: 257,1000 g/mol
Pto. de fusión: 233…237 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01929338
Núm. CAS: 7312-10-9