2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 74.1 EUR
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona 98%
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008732
Núm. CAS: 703-23-1
EINECS: 211-872-9