2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2827-1G OR2827-5G
APOSOR2827-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2827-1G APOSOR2827-5G
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₄N
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160145
Núm. CAS: 69045-78-9