3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR28281-1G
OR28281-250MG
APOSOR28281-1GEA
0
EUR
APOSOR28281-1G
APOSOR28281-250MG
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 270…272 °C Pto. de fusión: 9 °C Densidad: 1,046 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006370 Núm. CAS: 13078-04-1 UN: 3140 ADR: 6.1,II |