Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 34.8 EUR
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062573
Núm. CAS: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9