Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2831-1G OR2831-25G OR2831-5G
APOSOR2831-1GEA 23.2 EUR
APOSOR2831-1G APOSOR2831-25G APOSOR2831-5G
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO₂S
Densidad: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04117775
Núm. CAS: 4837-38-1
UN: 3265
ADR: 8,II