1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 346 EUR
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Formula: C₈H₈N₂O₆
MW: 228,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082695
Núm. CAS: 3395-03-7