Alcohol 2,4-dimetoxibencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28314-100G OR28314-25G OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA 119 EUR
APOSOR28314-100G APOSOR28314-25G APOSOR28314-500G
Alcohol 2,4-dimetoxibencilico
Alcohol 2,4-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Pto. Ebullición: 177…179 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 38…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004614
Núm. CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2