(Bromometil)ciclopropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28323-100G OR28323-25G OR28323-5G
APOSOR28323-100GEA 65.4 EUR
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G APOSOR28323-5G
(Bromometil)ciclopropano 98%
(Bromometil)ciclopropano
Formula: C₄H₇Br
Pto. Ebullición: 101…112 °C
Densidad: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001306
Núm. CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3,III