6-Chloro-7-deazapurine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 29 EUR
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153.57 g/mol
Pto. de fusión: 188…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01686865
Núm. CAS: 3680-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III