8-Quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR2837-100G
OR2837-1KG
OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA
21.9
EUR
APOSOR2837-100G
APOSOR2837-1KG
APOSOR2837-500G
8-Quinolinol
8-Quinolinol
Formula:
C₉H₇NO Pto. Ebullición: 267 °C/252mmHg Pto. de fusión: 70…76 °C Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006807 Núm. CAS: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |