Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2838-100G OR2838-500G OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2838-100G APOSOR2838-500G APOSOR2838-1KG
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₈O₆S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021522
Núm. CAS: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1