3-Pyridinecarboxamide oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Pyridylamidoxime, Nicotinamide Oxime
OR28384-100G OR28384-5G
APOSOR28384-100GEA 39.3 EUR
APOSOR28384-100G APOSOR28384-5G
3-Pyridinecarboxamide oxime
3-Pyridinecarboxamide oxime
Formula: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Pto. de fusión: 130…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00265955
Núm. CAS: 1594-58-7