3-Cloro-4-iodoanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-100GEA 490 EUR
APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Cloro-4-iodoanilina
3-Cloro-4-iodoanilina
Formula: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Densidad: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051845
Núm. CAS: 135050-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III