N-Hidroxisuccinimida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 14.7 EUR
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hidroxisuccinimida 99%
N-Hydroxysuccinimide
Formula: C₄H₅NO₃
Pto. de fusión: 94…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005516
Núm. CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3