4-Metoxifenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2845-100G OR2845-25G OR2845-5G
APOSOR2845-100GEA 156 EUR
APOSOR2845-100G APOSOR2845-25G APOSOR2845-5G
4-Metoxifenilhidracinio cloruro 98%
4-Metoxifenilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Pto. de fusión: 160…162 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012945
Núm. CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III