3-Chloromethylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chloromethyl)benzamide
OR28458-1G OR28458-5G
APOSOR28458-1GEA 0 EUR
APOSOR28458-1G APOSOR28458-5G
3-Chloromethylbenzamide
3-Chloromethylbenzamide
Formula: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00175948
Núm. CAS: 135654-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III