Phenylmaleic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28465-1G OR28465-25G OR28465-5G
APOSOR28465-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28465-1G APOSOR28465-25G APOSOR28465-5G
Phenylmaleic anhydride
Phenylmaleic anhydride
Formula: C₁₀H₆O₃
Pto. Ebullición: 122…125 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015472
Núm. CAS: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8