5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-2-thione
OR28485-1G OR28485-25G OR28485-5G
APOSOR28485-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28485-1G APOSOR28485-25G APOSOR28485-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08447019
Núm. CAS: 22876-22-8