Thiodiglycolic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Oxathiane-2,6-dione
OR28488-100G OR28488-25G OR28488-5G
APOSOR28488-100GEA 161 EUR
APOSOR28488-100G APOSOR28488-25G APOSOR28488-5G
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Formula: C₄H₄O₃S
MW: 132,13 g/mol
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051689
Núm. CAS: 3261-87-8