4-Chloro-2-picoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 66.7 EUR
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Formula: C₆H₆ClN
Pto. Ebullición: 56 °C/15mmHg
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038833
Núm. CAS: 3678-63-5