2-Clorometil-m-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
OR2853-25G OR2853-5G
APOSOR2853-25GEA 52.2 EUR
APOSOR2853-25G APOSOR2853-5G
2-Clorometil-m-xileno
2-Clorometil-m-xileno
Formula: C₉H₁₁Cl
MW: 154.64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310815
Núm. CAS: 5402-60-8
UN: 3261
ADR: 8 II