2-Acetilbenzofurano
Proveedor: Apollo Scientific
OR28532-100G
APOSOR28532-100GEA 213 EUR
APOSOR28532-100G
2-Acetilbenzofurano
2-Acetilbenzofurano
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 110…113 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005849
Núm. CAS: 1646-26-0