β,3-Dinitrostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene
OR28534-10G OR28534-1G OR28534-5G
APOSOR28534-10GEA 691 EUR
APOSOR28534-10G APOSOR28534-1G APOSOR28534-5G
β,3-Dinitrostyrene
β,3-Dinitrostyrene
Formula: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052063
Núm. CAS: 882-26-8