4,7-Dicloroindolina-2,3-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,7-Dicloro-1H-indol-2,3-diona
OR28538-1G OR28538-5G
APOSOR28538-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28538-1G APOSOR28538-5G
4,7-Dicloroindolina-2,3-diona
4,7-Dicloroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216,02 g/mol
Pto. de fusión: 246…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047214
Núm. CAS: 18711-13-2