Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
OR2854-100G OR2854-25G OR2854-5G
APOSOR2854-100GEA 132 EUR
APOSOR2854-100G APOSOR2854-25G APOSOR2854-5G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₀ClNO₃
Pto. de fusión: 162 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012792
Núm. CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5