Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 46.4 EUR
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 211…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017094
Núm. CAS: 2374-03-0