2,6-Diclorobenzamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28574-100G OR28574-25G
APOSOR28574-100GEA 174 EUR
APOSOR28574-100G APOSOR28574-25G
2,6-Diclorobenzamida
2,6-Diclorobenzamida
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007975
Núm. CAS: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4