3,4-(Metilenodioxi)anilina, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 36.4 EUR
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Metilenodioxi)anilina, grado técnico
3,4-(Metilenodioxi)anilina
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 144 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005832
Núm. CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III